Learn More
Acide nicotinique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10722374 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10591561 5 g Flacon en verre 5g
10591751 100 g Flacon en plastique 100g
10081320 500 g Flacon en plastique 500g
15119173 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10722374 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128290025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-67-6
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00006391
Clé InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
CID PubChem 938
ChEBI CHEBI:15940
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinic acid
Note relative au nom 99.5%
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion 236.0°C to 239.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 1 hr.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 22,38
Merck Index 15,661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Poudre