Learn More
Acide nicotinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480573 5000 g 5000g
11470573 250 g 250g
11460573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12683.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Vitamin of the B complex with hypolipidemic properties occurring in various animal and plant tissues. Required by the body for the formation of coenzymes NAD and NADP.Nicotinic acid is used as an antidyslipidemic agent. It is also used to improve all lipoproteins well above the vitamin requirement and lowers the total cholesterol, bad LDL-cholesterol, and triglyceride levels. Further, it is used as a food additive in food industries, cosmetics and pharmaceuticals. In addition to this, it is used in medication, nutrient, enriched flours and in electroplating baths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol et l’éther éthylique. Insoluble dans la plupart des solvants lipidiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-67-6
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00006391
Clé InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
CID PubChem 938
ChEBI CHEBI:15940
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinic acid
Point de fusion 236°C to 239°C
Densité 1.4
pH 2.7
Point d’éclair 293°C (559°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 5000 g
Beilstein 109591
Merck Index 14,6525
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in most lipid solvents.
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid