Learn More
Nicotinic Acid Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicotinic Acid Acyl-beta-D-glucuronide |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13NO8/c14-6-7(15)9(10(17)18)20-12(8(6)16)21-11(19)5-2-1-3-13-4-5/h1-4,6-9,12,14-16H,(H,17,18)/t6-,7-,8+,9-,12-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 299.0641 |