Learn More
Hydrazide d’acide nicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10583881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10583881 25 g Flacon en plastique 25g
10437540 100 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10583881 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50€
    39.65€ / 25g
    Économisez 3.85€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 553-53-7 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-53-7
Formule moléculaire C6H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00006383
Clé InChI KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinohydrazide, nicotinic acid hydrazide, nicotinic hydrazide, niazid, nicotinylhydrazide, nicotinoyl hydrazine, 3-pyridoyl hydrazine, 3-pyridylcarbonylhydrazine, nicotinoyl hydrazide, hydrazine, nicotinoyl
CID PubChem 11112
Nom IUPAC pyridine-3-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinic acid hydrazide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 163°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 22, 41
Merck Index 09, 6345
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine ressemblant à une aiguille
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotinic acid hydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.