Learn More
Acide nicotinique, spécifié selon les exigences de la Ph. Eur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10025483 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10025483 500 g Flacon en plastique 500g
11966881 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10025483 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380325000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-67-6
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00006391
Clé InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
CID PubChem 938
ChEBI CHEBI:15940
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinic acid
Point de fusion 236.0°C to 239.0°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15,661
Informations sur la solubilité (in water) Sparingly soluble
Poids de la formule 123.11
Substances connexes Passes test
Qualité Spécifié selon les exigences de la Ph.Eur.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nicotinic acid
RUO– À des fins de recherche uniquement