Learn More
Acide nicotinoyl-gamma-aminobutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicotinoyl-gamma-aminobutyric Acid |
| CAS | 34562-97-5 |
| Formule moléculaire | C10H12N2O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Nicotinamidobutyric Acid, 4-[(3-Pyridinylcarbonyl)amino]butanoic Acid, N-Nicotinoyl-γ-aminobutyric Acid, Nicotinoyl-GABA |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2O3/c13-9(14)4-2-6-12-10(15)8-3-1-5-11-7-8/h1,3,5,7H,2,4,6H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMILES | O=C(O)CCCNC(C1=CN=CC=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.21 |