Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nifédipine
Code produit 10365991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10365991 5 g Flacon en verre 5g
10405795 1 g Flacon en verre 1g
10036213 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10365991 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 329270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    96.65€ / 5g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 346.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21829-25-4
Formule moléculaire C17H18N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 346.34
Numéro MDL MFCD00057326
Clé InChI HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
CID PubChem 4485
ChEBI CHEBI:7565
Nom IUPAC diméthyl 2,6-diméthyl-4-(2-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifedipine
Point de fusion 171.0°C to 175.0°C
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 22, V,4, 268
Merck Index 15, 6613
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,dioxane,,methanol,ethanol
Poids de la formule 346.3
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (on dried substance)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nifedipine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.