Learn More
Nifedipine, MedChemExpress
Description
Nifedipine (BAY-a-1040) is a potent calcium channel blocker and drug of choice for cardiac insufficiencies.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nifedipine |
| CAS | 21829-25-4 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H18N2O6 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | BAY-a-1040 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (288.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 346.33 |
| Afficher plus |