Learn More
Chlorhydrate de Nifekalant, TRC
Code produit 17942885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17942885 1 g 1g
17952025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17942885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4571001G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130656-51-8
Formule moléculaire C19 H27 N5 O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 441.9091
Synonyme 6-[[2-[(2-Hydroxyethyl)[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione Hydrochloride, MS 551, Shinbit
Nom IUPAC 6-[2-[2-hydroxyéthyle-[3-(4-nitrophényl)propyl]amino]éthylamino]-1,3-diméthylpyrimidine-2,4-dione ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN1C(=O)C=C(NCCN(CCO)CCCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])N(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifekalant Hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H27N5O5.ClH/c1-21-17(14-18(26)22(2)19(21)27)20-9-11-23(12-13-25)10-3-4-15-5-7-16(8-6-15)24(28)29;/h5-8,14,20,25H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 441.1779