Learn More
Chlorhydrate de Nifekalant, TRC
Code produit 17952025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952025 100 mg 100mg
17942885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17952025 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN457100100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130656-51-8
Formule moléculaire C19 H27 N5 O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 441.9091
Synonyme 6-[[2-[(2-Hydroxyethyl)[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione Hydrochloride, MS 551, Shinbit
Nom IUPAC 6-[2-[2-hydroxyéthyle-[3-(4-nitrophényl)propyl]amino]éthylamino]-1,3-diméthylpyrimidine-2,4-dione ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN1C(=O)C=C(NCCN(CCO)CCCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])N(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifekalant Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H27N5O5.ClH/c1-21-17(14-18(26)22(2)19(21)27)20-9-11-23(12-13-25)10-3-4-15-5-7-16(8-6-15)24(28)29;/h5-8,14,20,25H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 441.1779