Learn More
Acide niflumique, TRC
Code produit 30132596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
5 g
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132596 2.5 mg 2.50mg
30135460 5 g 5g
18042750 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4575002.5MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4394-00-7
Formule moléculaire C13 H9 F3 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.22
Synonyme Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(α,α,α-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril
Nom IUPAC acide 2-[3-(trifluorométhyl)anilino]pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Niflumic Acid
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Poids de la formule 282.0616
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.