Learn More
Nifuratel, MedChemExpress
Code produit 16498006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498006 100 mg
16484167 50 mg
16408288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498006 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0059
MedChemExpress Nifuratel(NF 113, SAP 113) is a broad antibacterial spectrum agent, which is used as an antibacterial, antifungal, and antiprotozoal (Trichomonas).
Nifuratel(NF 113, SAP 113) is a broad antibacterial spectrum agent, which is used as an antibacterial, antifungal, and antiprotozoal (Trichomonas).
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifuratel
Forme physique Solid
CAS 4936-47-4
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H11N3O5S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme NF 113 SAP 113 Methylmercadone
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (175.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1OC(CSC)CN1/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2
Poids moléculaire (g/mol) 285.28
Poids de la formule 285.28
Pourcentage de pureté 98.87%
Qualité Research