Learn More
Nifuratel, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nifuratel |
| CAS | 4936-47-4 |
| Formule moléculaire | C10 H11 N3 O5 S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Oxazolidinone','5-[(methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone','5-[(methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (7CI,8CI), 3-[(5-Nitro-2-furfurylidene)amino]-5-[(methylthio)methyl]-2-oxazolidinone, 5-(Methylmercaptomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)-2-oxazolidinone, 5-(Methylthiomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)oxazolidin-2-one, 5-[(Methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Inimur, Macmiror, Magmilor, Methylmercadone, NF 113, Nifuratel, Omnes, Polmiror, SAP 113, Tydantil |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11N3O5S/c1-19-6-8-5-12(10(14)18-8)11-4-7-2-3-9(17-7)13(15)16/h2-4,8H,5-6H2,1H3/b11-4+ |
| SMILES | CSCC1CN(\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 5-(méthylsulfanylméthyl)-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)méthylidèneamino]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 285.28 |
| Poids de la formule | 285.0419 |