Learn More
Nifursol (~90 %), TRC
Code produit 30137888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137888 50 mg 50mg
30132750 5 mg 5mg
17922355 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137888 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN45870050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16915-70-1
Formule moléculaire C12 H7 N5 O9
Poids moléculaire (g/mol) 365.21
Synonyme 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
Nom IUPAC 2-hydroxy-3,5-dinitro-N-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)méthylidénénamino]benzamide
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifursol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
Poids de la formule 365.0244