Learn More
Nifurtimox, MedChemExpress
Code produit. 16462698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16462698
Marque: Medchem Express HYW040073
MedChemExpress Nifurtimox, an antiprotozoal agent, which is generally used for the treatment of infections with Trypanosoma cruzi, has been used in the therapy of neuroblastoma. Nifurtimox affects enzyme activity of lactate dehydrogenase (LDH).
Nifurtimox, an antiprotozoal agent, which is generally used for the treatment of infections with Trypanosoma cruzi, has been used in the therapy of neuroblastoma. Nifurtimox affects enzyme activity of lactate dehydrogenase (LDH).
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifurtimox
Forme physique Solid
CAS 23256-30-6
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13N3O5S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (522.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S1(CC(C)N(/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)CC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 287.3
Poids de la formule 287.3
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.