Learn More
Nifurtimox, TRC
Code produit 30136675
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136675 50 mg 50mg
30134944 25 mg 25mg
30011306 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN45880050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23256-30-6
Formule moléculaire C10 H13 N3 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 287.29
Synonyme 4-Thiomorpholinamine, 3-methyl-N-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]-, 1,1-dioxide, Thiomorpholine, 3-methyl-4-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-, 1,1-dioxide (7CI, 8CI), (±)-Nifurtimox, 3-Methyl-4-(5-nitrofurfurylideneamino)tetrahydro-1,4-thiazine-1,1-dioxide, 4-(5-Nitrofurfurylideneamino)-3-methylthiomorpholine 1,1-dioxide, BAY 2502, BAY-A 2502, Bayer 2502, Lampit, Nifurtimox, Tetrahydro-3-methyl-4-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-4H-1,4-thiazine 1,1-dioxide
Nom IUPAC (E)-N-(3-methyl-1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl)-1-(5-nitrofuran-2-yl)methanimine
SMILES CC1CS(=O)(=O)CCN1\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifurtimox
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N3O5S/c1-8-7-19(16,17)5-4-12(8)11-6-9-2-3-10(18-9)13(14)15/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3/b11-6+
Poids de la formule 287.0576