Learn More
Nigericin sodium salt, MedChemExpress
Code produit 16485717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485717 5 mg
16469546 50 mg
16462978 10 mg
16452566 25 mg
16444296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16485717 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100381
MedChemExpress Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.
Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nigericin sodium salt
Forme physique Powder
CAS 28643-80-3
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C40H67NaO11
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité Ethanol : ≥ 50 mg/mL (66.94 mM)
SMILES C[C@H]1[C@](O[C@@H]2C[C@](CC[C@@H]3C)([H])O[C@@]3([H])[C@@H](C)C(O[Na])=O)([C@@H]([C@H](OC)C2)C)O[C@](C)([C@@]4([H])O[C@@](C)([C@@]5([H])O[C@@]([C@]([C@@H](C[C@@H]6C)C)([H])O[C@]6(O)CO)([H])C[C@H]5C)CC4)C1
Poids moléculaire (g/mol) 746.94
Poids de la formule 746.94
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research