Learn More
Berthold Technologies Système d’imagerie in vivo NightSHADE Evo LB 985N pour plantes
Code produit 31777401 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Imagerie végétale in vivo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application)
31777401 Imagerie végétale in vivo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777401 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 7303710
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système d’imagerie optique modulaire et facile à utiliser pour l’analyse in vivo des plantes ainsi que pour la surveillance de la luminescence et de la fluorescence.
  • Caméra CCD rétroéclairée (rétroéclairée) avec une grande efficacité quantique sur la plage visible à proche infrarouge
  • Refroidissement jusqu’à -100 °C (delta) pour réduire le fond de fond et améliorer la sensibilité lors de longues périodes d’exposition
  • Options de montage de la caméra : vue de dessus ou latérale (vue latérale)
  • La vue latérale permet l’imagerie des semis dressés en orientation verticale naturelle
  • Plaque de base thermocontrôlée réglable de 15 à 30 °C
  • Deux panneaux LED de quatre couleurs chacun
  • Contrôle individuel de l’intensité et de la durée des LED pour la simulation en lumière diurne avec gradients spectrales et d’intensité
  • Compatible avec des chambres environnementales externes pour le contrôle de l’humidité
  • Ports étanches à la lumière pour guides lumineux, câbles ou tubes
  • Plusieurs options de tables d’exemples disponibles
  • Option platine pour le traitement non supervisé de plusieurs échantillons
  • Table anti-condensation pour jusqu’à 9 boîtes de Petri avec contrôle de température et circulation circulaire pour éviter la condensation du couvercle
Applications
  • Études d’interaction protéine-protéine
  • Analyse du rythme circadien
  • Surveillance des contraintes
  • Surveillance des agents pathogènes
Spécification
Type Systèmes d’imagerie
Couleur Gris clair
À utiliser avec (application) Imagerie végétale in vivo
Tension 110/240 V
Hauteur (métrique) 920 mm
Largeur (métrique) 600 mm
Poids (métrique) 45 kg