Learn More
Nigrosine, hydrosoluble, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483657 100 g 100g
11473657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18147.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
It is employed as a common biological stain for tissues and cells. Used to make inks and shoe-polish and for dyeing leather, wood, textiles, and plastics. The crude mixture of nigrosine hydrochlorides (Phenol Black L) is used to dye phenolic resins. Bases are used to make printing colors and to dye plastics. It finds its use in Dorner?s spore stain, as a negative stain in place of India ink for spirochetes, bacteria, protozoa and fungi. It is also used in compounding resins include phenolic resins, styrenics, polyamides and urea resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé couramment comme coloration biologique pour les tissus et les cellules. Utilisé dans la fabrication d’encres et des cirages à chaussures et dans la teinture du cuir, du bois, des textiles et des plastiques. Le mélange brut d’hydrochlorures de nigrosine (phénol Black L) est utilisé dans la coloration des résines phénoliques. Les bases sont utilisées dans la fabrication de couleurs d’impression et dans la coloration de plastiques. Il trouve son utilisation dans la coloration des spores de Dorner′, comme coloration négative à la place de l’encre de Chine pour les spirochètes, les bactéries, les protozoaires et les champignons. Il est également utilisé dans les résines composées, notamment les résines phénoliques, les résines de styréniques, les polyamides et les résines d’urée.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’huile, les nigrosines et la graisse.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8005-03-6
Formule moléculaire C22H14N6Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 616.49
Numéro MDL MFCD00044681
Clé InChI HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Synonyme Acid Black 2, C.I. 50420
CID PubChem 44134531
Nom IUPAC disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nigrosin
Note relative au nom water soluble
Quantité 100 g