Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosine, pure, soluble dans l’eau
Code produit 10321161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10321161 500 g Flacon en verre 500g
10177370 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10321161 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 415685000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8005-03-6
Formule moléculaire C22H14N6Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 616.49
Numéro MDL MFCD00044681
Clé InChI HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Synonyme Acid Black 2, C.I. 50420
CID PubChem 44134531
Nom IUPAC disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nigrosine
Note relative au nom pract.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Noir à rouge-noir
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Qualité Pures