Learn More
NIH-12848, MedChemExpress
Code produit 16469886
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469886 50 mg
16463358 10 mg
16426087 5 mg
16424606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16469886 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101423
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau NIH-12848
CAS 959551-10-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H14F3N3S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.46 mM)
SMILES FC(C1=CC=CC=C1C2=NC(NCC3=CC=CS3)=C4C=CC=CC4=N2)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 385.41
Poids de la formule 385.41
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation