Learn More
Nikethamide, MedChemExpress
Description
Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nikethamide |
| CAS | 59-26-7 |
| Couleur | Incolore |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H14N2O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N,N-Diethylnicotinamide |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (280.54 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (5.61 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN=C1)N(CC)CC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.23 |
| Afficher plus |