Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de nil A
Code produit 10606124 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606124 50 g Flacon en verre 50g
10791822 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10606124 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 415690500
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3625-57-8
Formule moléculaire C40H40N6O6S
Poids moléculaire (g/mol) 732.84
Numéro MDL MFCD00064529
Clé InChI QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Nile blue sulfate, C.I. 51180
CID PubChem 19256
Nom IUPAC [9-(diéthylamino)benzo[a]phénoxazine-5-ylidène]azanium ; sulfate
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Nile Blue A
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1.01 to 1.16
Teneur en colorant 70% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 635 to 646nm
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 27, 404
Couleur Noir à vert
Quantité 50 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 732.87
Qualité Pures