Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu du Nil A
Code produit 11483387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483387 5 g -
11493387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483387 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17174.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
Used in the preparation of an amperometric glucose sensor. Also can be employed in Lillie and Fullmer method for staining and discriminating between melanins and lipofuscins in paraffin sections of animal tissue; Lillie and Fuller method for fatty acids/lipids using frozen sections of fatty liver and avocado.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la préparation d’un capteur de glucose ampérométrique. Peut également être utilisé dans la méthode Lillie et fullmer pour la coloration et la discrimination entre les mélanines et les lipofuscines dans les sections de paraffine des tissus animaux ; la méthode de Lillie et Fuller pour les acides gras / lipides à l’aide de sections congelées de foie gras et d’avocat.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et dans l’eau (50 g/l) à 25°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3625-57-8
Formule moléculaire C40H40N6O6S
Poids moléculaire (g/mol) 732.84
Numéro MDL MFCD00064529
Clé InChI QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19256
Nom IUPAC [9-(diéthylamino)benzo[a]phénoxazine-5-ylidène]azanium ; sulfate
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nile Blue A
Point de fusion >300°C (decomposition)
Synonyme C.I. 51180, Basic Blue 12
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,and water (50g/L) at 25°C.
Quantité 5 g
Poids de la formule 732.84