Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu du Nil A
Description
Used in the preparation of an amperometric glucose sensor. Also can be employed in Lillie and Fullmer method for staining and discriminating between melanins and lipofuscins in paraffin sections of animal tissue; Lillie and Fuller method for fatty acids/lipids using frozen sections of fatty liver and avocado.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé dans la préparation d’un capteur de glucose ampérométrique. Peut également être utilisé dans la méthode Lillie et fullmer pour la coloration et la discrimination entre les mélanines et les lipofuscines dans les sections de paraffine des tissus animaux ; la méthode de Lillie et Fuller pour les acides gras / lipides à l’aide de sections congelées de foie gras et d’avocat.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et dans l’eau (50 g/l) à 25°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nile Blue A |
| Point de fusion | >300°C (decomposition) |
| Synonyme | C.I. 51180; Basic Blue 12 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,and water (50g/L) at 25°C. |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 732.84 |