Learn More
Bleu du Nil A (Grade technique), TRC
Code produit 30136500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136500 10 g 10g
30137189 5 g 5g
30008515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN46421310G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3625-57-8
Formule moléculaire 2 C20 H20 N3 O . O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 732.85
Synonyme Nile Blue A
Nom IUPAC (5-aminobenzo[a]phénoxazine-9-ylidène)-diéthylazanium ; Sulfate
SMILES CC[N+](=C1C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34)CC.CC[N+](=C5C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78)CC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nile Blue sulfate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 732.273