Learn More
Bleu du Nil A (Grade technique), TRC
Code produit 30137189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137189 5 g 5g
30136500 10 g 10g
30008515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4642135G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3625-57-8
Formule moléculaire 2 C20 H20 N3 O . O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 732.85
Synonyme Nile Blue A
Nom IUPAC (5-aminobenzo[a]phénoxazine-9-ylidène)-diéthylazanium ; Sulfate
SMILES CC[N+](=C1C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34)CC.CC[N+](=C5C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78)CC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nile Blue sulfate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 732.273