Learn More
MedChemExpress Rouge du Nil
Description
Nile Red is intensely fluorescent in all organic solvents and the fluorescence colors range from golden yellow to deep red.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 7385-67-3 |
| Poids moléculaire | 318.37 g/mol |
| Synonyme | Nile Blue A oxazone ∣ Phenoxazone 9 |
| Cible | HBV |
| Solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.05 mM) ∣ H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic) |