Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nile Red 99 %
Code produit 10658904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10658904 1 g Flacon en verre 1g
10464311 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10658904 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 415710010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7385-67-3 | C20H18N2O2 | 318.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7385-67-3
Formule moléculaire C20H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 318.38
Numéro MDL MFCD00011639
Clé InChI VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Nile blue A oxazone
CID PubChem 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau Nile Red
Point de fusion 203.0°C to 205.0°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Ultraviolet visible 98.5% min.
Spectrométrie UV Complies
Beilstein 27, II, 468
Merck Index 15, 6628
Couleur Rouge foncé à rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
Nom IUPAC 8-(diéthylamino)-12H-10-oxa-5-azaratétraphène-12-one
Poids de la formule 318.38
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures