Learn More
Coloration fluorescente rouge de Nil pour les gouttelettes de lipides intracellulaires. MP Biomedicals
Code produit 11472502 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472502 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11472502 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215174450
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Nile Red
Note relative au nom Coloration fluorescente pour les gouttelettes lipidiques intracellulaires.
CAS 7385-67-3
Formule moléculaire C20H18N2O2
Numéro MDL MFCD00011639
Synonyme Nile Blue A Oxazone, 9-diethylamino-5H-benzo-alpha-phenoxazine-5-one
Clé InChI VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Nom IUPAC 8-(diethylamino)-12H-10-oxa-5-azatetraphen-12-one
Poids moléculaire (g/mol) 318.38
CID PubChem 65182
ChEBI CHEBI:52169
Poids de la formule 318.4