Learn More
Rouge du Nil, MP Biomedicals™
Code produit 11492502 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11492502 500 mg
11482502 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492502 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215174490
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7385-67-3
Formule moléculaire C20H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 318.38
Numéro MDL MFCD00011639
Clé InChI VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Nile Blue A Oxazone, 9-Diethylamino-5H-benzo[a]phenoxazine-5-one
CID PubChem 65182
ChEBI CHEBI:52169
Nom IUPAC 8-(diéthylamino)-12H-10-oxa-5-azaratétraphène-12-one
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau Nile red
Note relative au nom Détermination des lipides, coloration des tissus entiers
Couleur Vert
Quantité 500 mg
Forme physique Poudre
Poids de la formule 318.4