Learn More
Nile Red, TRC
Code produit 30134657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134657 25 mg 25mg
30008123 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN46421825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7385-67-3
Formule moléculaire C20H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 318.37
Synonyme 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one, A 84655, Nile Blue A Oxazone, Phenoxazone 9
Nom IUPAC 9-(diéthylamino)benzo[a]phénoxazine-5-one
SMILES BrCC1=CC(I)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nile Red
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 318.1368