Learn More
Nilvadipine, MedChemExpress
Code produit 16491716
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491716 500 mg
16446436 100 mg
16442167 50 mg
16416028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491716 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14284
MedChemExpress Nilvadipine is a potent calcium channel antagonist, and the IC50 value is around 0.1 nM.
Nilvadipine is a potent calcium channel antagonist, and the IC50 value is around 0.1 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nilvadipine
CAS 75530-68-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H19N3O6
Quantité 500 mg
Synonyme FK235 FR34235
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (129.75 mM)
SMILES COC(C1=C(C#N)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 385.37
Poids de la formule 385.37
Pourcentage de pureté 99.79%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation