Learn More
Nilvadipine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nilvadipine |
| CAS | 75530-68-6 |
| Formule moléculaire | C19 H19 N3 O6 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid','2-cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-','3-methyl 5-(1-methylethyl) ester, (±)-Nilvadipine, CL 287389, Escor, FK 235, FR 34235, Nilvadipine, Nivadil, Nivadip, Nivaldipine, SKF 102362, dl-Nilvadipine |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H19N3O6/c1-10(2)28-19(24)15-11(3)21-14(9-20)17(18(23)27-4)16(15)12-6-5-7-13(8-12)22(25)26/h5-8,10,16,21H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C)C#N |
| Nom IUPAC | 3-O-méthyl 5-O-propan-2-yl 2-cyano-6-méthyl-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 385.37 |
| Poids de la formule | 385.1274 |