Learn More
Nimbin, TRC
Code produit 30011997
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011997 1 mg 1mg
30012817 25 mg 25mg
30003343 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011997 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4762801MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5945-86-8
Formule moléculaire C30 H36 O9
Poids moléculaire (g/mol) 540.6
Synonyme (4alpha,5alpha,6alpha,7alpha,15beta,17alpha)-6-(acetyloxy)-7,15:21,23-diepoxy-4,8-dimethyl-1-oxo-8,24-dinor-11,12-secochola-2,13,20,22-tetraene-4,11-dicarboxylic acid methyl ester, 18,24-Dinor-11,12-secochola-2,13,20,22-tetraene-4,11-dicarboxylic acid, 6-(acetyloxy)-7,15:21,23-diepoxy-4,8-dimethyl-1-oxo-, dimethyl ester, (4α,5α,6α,7α,15β,17α)-, 2H-Cyclopenta[b]naphtho[2,3-d]furan-10-acetic acid, 6α-carboxy-2α-(3-furyl)-3,3aα,4aβ,5,5aα,6,9,9a,10α,10a-decahydro-5α-hydroxy-1,6,9aβ,10aβ-tetramethyl-9-oxo-, dimethyl ester, acetate (8CI), 2H-Cyclopenta[b]naphtho[2,3-d]furan-10-acetic acid, 6β-carboxy-2α-(3-furyl)-3,3aβ,4aβ,5,5aα,6,9,9a,10,10a-decahydro-5α-hydroxy-1,6,9aβ,10aβ-tetramethyl-9-oxo-, dimethyl ester, acetate (7CI), Nimbin (6CI), 2H-Cyclopenta[b]naphtho[2,3-d]furan-10-acetic acid, 5-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)-3,3a,4a,5,5a,6,9,9a,10,10a-decahydro-6-(methoxycarbonyl)-1,6,9a,10a-tetramethyl-9-oxo-, methyl ester, [2R-(2α,3aα,4aβ,5α,5aα,6α,9aβ,10β,10aβ)]-
SMILES COC(=O)C[C@@H]1[C@]2(C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]3O[C@@H]4C[C@H](C(=C4[C@@]13C)C)c5cocc5)[C@](C)(OC(=O)C)C=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nimbin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H36O9/c1-15-19(18-9-11-36-14-18)12-20-24(15)30(6)21(13-23(34)35-7)29(5)22(33)8-10-28(4,39-17(3)32)26(29)25(27(30)38-20)37-16(2)31/h8-11,14,19-21,25-27H,12-13H2,1-7H3/t19-,20-,21-,25-,26+,27+,28-,29+,30-/m1/s1
Poids de la formule 540.2359
Pourcentage de pureté >95%