Learn More
Nimodipine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15535076 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15535076 5 g 5g
15521242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15535076 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329280050
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 66085-59-4 | Molecular Formula: C21H26N2O7 | Molecular Weight: 418.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66085-59-4
Formule moléculaire C21H26N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 418.45
Numéro MDL MFCD00153848
Clé InChI UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
CID PubChem 4497
ChEBI CHEBI:7575
Nom IUPAC 3-O-(2-méthoxyéthyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-diméthyl-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Nimodipine
Point de fusion 124.0°C to 130.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 h)
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Merck Index 15,6636
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Poids de la formule 418.44
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
RUO– À des fins de recherche uniquement