Learn More
R&D Systems™ Nimodipine
Code produit 30001106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001106 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001106 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0600/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.23€
    163.80€ / 100mg
    Économisez 18.43€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
L-type Ca2+ channel blocker. Induces autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nimodipine
CAS 66085-59-4
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C21H26N2O7
Poids de la formule 418.45
Pureté >99%
Poids moléculaire 418.45