Learn More
Nimodipine, MedChemExpress
Description
Nimodipine (BAY-e 9736) is an orally active, well-tolerated and light-sensitive dihydropyridine calcium antagonist. Nimodipine can be used for the research of cerebrovascular disorders.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nimodipine |
| CAS | 66085-59-4 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H26N2O7 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | BAY-e 9736 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (238.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCCOC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 418.44 |
| Afficher plus |