Learn More
Nimorazole, MedChemExpress
Description
Nimorazole (K-1900), a 2-nitroimidazole, is a hypoxic cell-radiation sensitizer. Nimorazole has anti-infective and anti-protozoal against trichomoniasis. Nimorazole has the potential for head and neck cancer.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nimorazole |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 6506-37-2 |
| Couleur | Light Brown |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H14N4O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | K-1900 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (147.33 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |