Learn More
Nimorazole, TRC
Code produit 30134759
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134759 5 g 5g
17954705 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134759 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4782505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6506-37-2
Formule moléculaire C9 H14 N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Synonyme Morpholine, 4-[2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-, Morpholine, 4-[2-(5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]- (7CI,8CI), 1-(β-Morpholinoethyl)-5-nitroimidazole, 4-[2-(5-Nitroimidazol-1-yl)ethyl]morpholine, Acterol, Esclama, K-1900, NSC 107524, Naxofem, Naxogin, Nimorazol, Nimorazole, Nitrimidazine, Nulogyl
Nom IUPAC 4-[2-(5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]morpholine
SMILES [O-][N+](=O)c1cncn1CCN2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Nimorazole
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H14N4O3/c14-13(15)9-7-10-8-12(9)2-1-11-3-5-16-6-4-11/h7-8H,1-6H2
Poids de la formule 226.1066