Learn More
Nimustine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Nimustine hydrochloride (ACNU) is a DNA cross-linking and DNA alkylating agent, which induces DNA replication blocking lesions and DNA double-strand breaks and inhibits DNA synthesis, commonly used in chemotherapy for glioblastomas.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nimustine hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 55661-38-6 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H14Cl2N6O2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | ACNU |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (202.17 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |