Learn More
Nimustine Hydrochloride, TRC
Code produit 30483079
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30483079 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483079 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN478253100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55661-38-6
Formule moléculaire C9H13ClN6O2 . (HCl)
Poids moléculaire (g/mol) 309.15
Synonyme N'-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(2-chloroethyl)-N-nitrosourea Monohydrochloride, 1-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea Hydrochloride, ACNU, NSC-D 245382, Nidran
Nom IUPAC 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-1-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1ncc(CNC(=O)N(CCCl)N=O)c(N)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nimustine Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H13ClN6O2.ClH/c1-6-12-4-7(8(11)14-6)5-13-9(17)16(15-18)3-2-10;/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,13,17)(H2,11,12,14);1H
Poids de la formule 308.0555