Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Conductivité du module de mesure analogique (AMM)
Code produit 31454077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Module de mesure de la conductivité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type
31454077 Module de mesure de la conductivité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31454077 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 31052300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    980.51€ / 1 pièces
    Économisez 179.49€
    15% de réduction
En stock
Conçu pour être utilisé avec les appareils de mesure NineFocus. Il se connecte avec InLab™ Capteurs analogiques pour mesurer la conductivité.
  • Rétrocompatible : Flexibilité maximale pour toute application grâce à une compatibilité totale avec les capteurs analogiques (par exemple, ISM ) en utilisant un module analogique
  • Conçu pour évoluer : Augmentez la productivité de l'analyse des compteurs en ajoutant des modules supplémentaires. Favoriser le développement durable Nos modules de haute qualité sont fabriqués à partir de plastique 100 % recyclé, contribuant ainsi à réduire l'empreinte écologique
  • Promouvoir le développement durable : Nos modules de haute qualité sont fabriqués à partir de plastique 100 % recyclé, contribuant ainsi à réduire l'empreinte écologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Automatique
Type Module de mesure de la conductivité
Dimensions (L x l x H) 12 x 7 x 3.5 cm
Indice IP IP52
Longueur (métrique) 12 cm
Poids (métrique) 0.1 kg