Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Capteur de pression barométrique USB
Code produit 31454069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Baromètre numérique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
31454069 Baromètre numérique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31454069 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 31052302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00€
    72.51€ / 1 pièces
    Économisez 6.49€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Conçu pour être utilisé avec les appareils de mesure NineFocus. Il se connecte au port USB-A et mesure la pression ambiante pour permettre la mesure de l'oxygène dissous.
  • Le capteur de pression barométrique est conçu pour être utilisé avec les compteurs NineFocus. Il se connecte au port USB-A et mesure la pression ambiante pour faciliter la mesure de l'oxygène dissous.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accuracy (Barometer) ±1 mbar
Taux d’humidité Humidité relative 5 à 95 %
Resolution (Humidity) 0.01
Resolution (Temperature) 0,1°C
Plage de températures (métrique) -10°C à +60°C
Certifications/Conformité CE, DEEE, RoHS
Type de produit Baromètre numérique
Hauteur (métrique) 4 cm
Longueur (métrique) 11.8 cm
Largeur (métrique) 7 cm
Poids (métrique) 25 g