Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Module de mesure numérique (DMM) DES™
Code produit 31454051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
12 x 7 x 3.5 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
31454051 12 x 7 x 3.5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31454051 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 31052301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00€
    369.72€ / 1 pièces
    Économisez 88.28€
    19% de réduction
En stock
Conçu pour les mesures de pH, de potentiel redox, de conductivité et d'oxygène dissous, il se connecte à InLab™ DES™ capteurs pour des performances multiparamètres fiables.
  • Conçu pour évoluer : Mesure jusqu'à 4 paramètres (pH, redox, cond., DO) avec le DMM. Augmentez la productivité de l'analyse des compteurs en ajoutant des modules supplémentaires.
  • Économies intelligentes : Économisez sur un nouvel appareil de mesure en ajoutant un paramètre à tout moment grâce à un module de mesure numérique (DMM).
  • Promouvoir le développement durable : Nos modules de haute qualité sont fabriqués à partir de plastique 100% recyclé, contribuant ainsi à réduire l'empreinte écologique.
  • DES™ - Diagnostiquable, efficace et durable : Amélioration de l'efficacité grâce au diagnostic des capteurs : Résolution plus rapide des problèmes, réduction des temps d'arrêt, durée de vie maximale des capteurs et prise en charge de la maintenance préventive.
  • Gardez une longueur d'avance : la capacité de diagnostic du capteur vous assure une tranquillité d'esprit quant à son état. Il favorise la maintenance préventive, maximise la durée de vie du capteur et évite sa mise au rebut prématurée.
  • Investissement durable : DES™ Les capteurs numériques sont un choix judicieux. Le fait de conserver l'électronique de mesure et de ne remplacer que la tige du capteur en fin de vie, ou le câble détachable qui peut être utilisé pour tous les capteurs, contribue à réduire le gaspillage de matériaux et donc l'empreinte écologique.
  • Augmenter la productivité et l'efficacité : Grâce au diagnostic des erreurs, les instructions à l'utilisateur accompagnées de recommandations de dépannage permettent une résolution plus rapide des problèmes, réduisant ainsi les temps d'arrêt. Cela minimise également les erreurs de manipulation, réduisant ainsi le besoin de formation spécialisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Module de mesure
Dimensions (L x l x H) 12 x 7 x 3.5 cm
Hauteur (métrique) 3.5 cm
Indice IP Aucun
Longueur (métrique) 12 cm
Poids (métrique) 0.1 kg
Largeur (métrique) 7 cm