Learn More
Ninhydrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488730 25 g 25g
11458603 10 g 10g
11468603 50 g 50g
11478603 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11488730 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10409.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.60€
    51.65€ / 25g
    Économisez 8.95€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La ninhydrine est utilisée pour la détermination des groupes aminés dans les acides aminés, les peptides et les protéines. Elle est utilisée en sciences médico-légales pour l’analyse des empreintes latentes sur des surfaces poreuses telles que le papier. Elle est également utilisée dans la chromatographie sur couche mince (CCM) pour surveiller l’évolution des réactions chimiques. Dans le test de Kaiser, elle joue un rôle important pour surveiller la déprotection dans la synthèse des peptides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, l’éthanol et le méthanol. Légèrement soluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les amines, les alcalis et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 485-47-2
Formule moléculaire C9H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.143
Numéro MDL MFCD00003791
Clé InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione
CID PubChem 10236
ChEBI CHEBI:86374
Nom IUPAC 2,2-dihydroxyindène-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ninhydrin
Point de fusion 251°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 25 g
Beilstein 1910963
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,6554
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol. Slightly soluble in chloroform and ether.
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ninhydrin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione