Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrine, réactif ACS, composés
Code produit 11340508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340508 25 g 25g
11350508 100 g 100g
11360508 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11340508 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043846.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Réactif pour la détermination des acides aminés et des composés contenant des amines, comme intermédiaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 485-47-2
Formule moléculaire C9H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.143
Numéro MDL MFCD00003791
Clé InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione
CID PubChem 10236
ChEBI CHEBI:86374
Nom IUPAC 2,2-dihydroxyindène-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ninhydrin
Point de fusion 251°C (decomposition)
Sensibilité Light sensitive
Beilstein 1910963
Merck Index 14,6554
Couleur Marron à jaune
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol; Slightly soluble in chloroform and ether.
Quantité 25 g
Forme physique Cristalline
Poids de la formule 178.14
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ninhydrin, ACS reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-