Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrine, spray d’ozone convivial et prêt à l’emploi CCM
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ninhydrin |
| Point d’ébullition | >34.0°C |
| CAS | 485-47-2, 106-97-8, 74-98-6, 71-36-3 |
| Conditionnement | Bidon de pulvérisation |
| Formule moléculaire | C9H6O4 |
| Numéro MDL | MFCD00003791 |
| Densité | 0.81 |
| Merck Index | 15, 6640 |
| Quantité | 240 ml |
| Clé InChI | FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ninhydrin, ozone friendly ready to use spray for TLC
- Dangers
- Aérosols inflammables et non inflammables Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H222-Aérosol extrêmement inflammable.
- H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P410+P412-Protéger du rayonnement solaire Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol, L.P.G. (liquified petroleum gas), 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-