Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrine, réactif ACS, composés
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Ninhydrin |
| Point de fusion | 250.0°C |
| Identification | Passes Test |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Sensibilité | (to amino acids) Passes Test |
| Densité | 0.81 |
| Fieser | 01,732; 04,356 |
| Merck Index | 15, 6640 |
| Couleur | Marron-blanc à blanc |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ninhydrin
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.