Learn More
Ninhydrine, 0,35 % (p/v) en alcool isopropylique, Ricca Chemical
Code produit 31940514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
Conditionnement:
120mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31940514 120 mL 120mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31940514 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R5309350120C
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ninhydrin Solution 0.35% (w/v) in Isopropyl Alcohol, In Isopropanol
CAS 485-47-2, 67-63-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H6O4
Couleur Incolore à jaune
Quantité 120 mL
Clé InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Forme physique Liquide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Nom IUPAC 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) Mixture
CID PubChem 10236
ChEBI CHEBI:86374
Pourcentage de pureté 0.5% W/V
Qualité Indicateur